Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Tilbehør til HPLC-søjler i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8490004 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Cutter Cone Passer
Låseskrue
Stik
Terminalskrue
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
Artikelnummer. 10082691
Brand: Macherey-Nagel™ 718582
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel™ Tilbehør til HPLC-søjler i rustfrit stål omfatter: plastsøjle endehætter, kapillarforbindelser (100 mm x 1/16 in. x 0,25 mm), 1/16 in. møtrikker til at forbinde kapillærer og 1/16 in. ferrules.
Rustfri stålsøjler bruges oftest i HPLC. Materialet er korrosionsbestandigt, trykstabilt og let at bearbejde mekanisk.
Tekniske data
Type Låseskrue
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Låseskrue
Emballagemængde 4 Pakke
Til brug med Analytiske HPLC-kolonner
Materiale Plast