Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Tilbehør til HPLC-søjler i rustfrit stål
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Cutter Cone Passer
Låseskrue
Stik
Terminalskrue
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
Rustfri stålsøjler bruges oftest i HPLC. Materialet er korrosionsbestandigt, trykstabilt og let at bearbejde mekanisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Terminalskrue |
| Farve | Sølv |
| Til brug med (applikation) | Terminalskrue til tilslutning af kapillærer |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Til brug med | Tilslutning 1/16 tommer. Kapillærer |