Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til SE 660 vertikal elektroforeseenhed
Artikelnummer. 10713267 Shop alle Cytiva produkter
Type:
Glasplade
Længde (metrisk):
18 cm
Bredde (metrisk):
8 cm
16 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10713267
Brand: Cytiva SE6402
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 660 Vertikal elektroforeseenhed
Type Glasplade
Materiale Glas
Mængde 2/Pk.
Længde (metrisk) 18 cm
Bredde (metrisk) 8 cm