Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til SE 250/260 Mini-vertikale gelenheder: Afstandsstykke
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 250, SE 260 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Afstandsstykke |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,07 cm |
| Længde (metrisk) | 8 cm |