Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til SE 250/260 Mini-vertikale gelenheder: glasplade
Artikelnummer. p-4891481 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed
SE 250, SE 260 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11745393
Brand: Cytiva SE202P10
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed
Type Glasplade
Materiale Glas
Form Rektangulær
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 8 cm