Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til SE 250/260 Mini-vertikale gelenheder: glasplade
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed
SE 250, SE 260 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Glasplade |
| Materiale | Glas |
| Form | Rektangulær |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |