Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til SE 250/260 Mini-vertikale gelenheder: Alumina kærvplade
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1/Pk.
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 250 Mini lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | Aluminaplade med kærv |
| Materiale | Alumina |
| Mængde | 10 stk./pakke |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |