Få mere at vide
Merck Tilbehør til Samplicity™ Filtreringssystemer
Artikelnummer. 16641744 Shop alle Merck produkter
Type:
Rørsætsamling
Udskiftningslåg
Materiale:
Silikone
Termoplastisk elastomer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16641744
Brand: Merck SAMP2LID
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skal bruges sammen med Samplicity™ G2 filtreringssystem.
Drevet af vakuum tager systemet minimal manuel indsats for at filtrere 1 til 8 prøver ind i standard HPLC-hætteglas på sekunder, med højere genvinding end sprøjtefiltre giver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Usterilt låg med låger til fastgørelse af Millex filtre/tragte til HPLC-rør
Til brug med (udstyr) Samplicity G2 Filtreringssystem med Millex Filtre
Materiale Termoplastisk elastomer
Til brug med (applikation) Analytisk prøveforberedelse; Højtydende væskekromatografi (HPLC)
Materiale til hus PVDF
Mængde 1 stk.
Tilstrækkelig til Op til 8 prøver
Type Udskiftningslåg