Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til RT Basic Series og RT Touch Series magnetomrørere
Artikelnummer. p-6094305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
170 mm
220 mm
Type:
Pladedæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15228904
Brand: Thermo Scientific™ 88880145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette tilbehør til at optimere din ydeevne Thermo Scientific™ RT Basic Series magnetomrørere.
Brug disse Thermo Scientific™ Tilbehør til RT Basic Series magnetomrørere for at optimere ydeevnen af din omrører.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 170 mm
Til brug med (udstyr) RT Basic Series og RT Touch Series magnetomrørere
Holder 96-brønds plader, 384-brønds plader
Type Pladedæksel
Materiale Silikone