Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til RT Basic Series og RT Touch Series magnetomrørere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
170 mm
220 mm
Type:
Pladedæksel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug disse Thermo Scientific™ Tilbehør til RT Basic Series magnetomrørere for at optimere ydeevnen af din omrører.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) | 170 mm |
| Til brug med (udstyr) | RT Basic Series og RT Touch Series magnetomrørere |
| Holder | 96-brønds plader, 384-brønds plader |
| Type | Pladedæksel |
| Materiale | Silikone |