Få mere at vide
Sartorius Tilbehør og reservedele til vægte: Kontakter
Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
CPA-saldi, udvidede saldi, Master Pro LA-balancer
Draft Shield af SE og ME Ultramicro og Microbalance
Type:
Fodkontakt
Håndkontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hånd- og fodkontakt tilbehør til Sartorius saldi
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | CPA-saldi, udvidede saldi, Master Pro LA-balancer |
| Inkluderer | T-stik |
| Type | Fodkontakt |