Få mere at vide
Sartorius Tilbehør og reservedele til vægte: Kontakter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10062221 Shop alle Sartorius produkter
Til brug med (udstyr):
CPA-saldi, udvidede saldi, Master Pro LA-balancer
Draft Shield af SE og ME Ultramicro og Microbalance
Type:
Fodkontakt
Håndkontakt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10062221
Brand: Sartorius YHS02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Balancekontakter til fjernbetjening.
  • Hånd- og fodkontakt tilbehør til Sartorius saldi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) CPA-saldi, udvidede saldi, Master Pro LA-balancer
Inkluderer T-stik
Type Håndkontakt