Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder
Til brug med (udstyr):
6 mm elektrode, glas
8 mm elektrode, glas
Sure-Flow og Standard glaselektroder, Standard Glass Electrode
Type:
Elektrodeopbevaringsflaske
Pærebeskytter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 5
Beskrivelse
Opbevar og beskyt dine pH-elektroder med Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder. Opbevaringsflasker beskytter og konditionerer elektroderne, når de ikke er i brug. Pærebeskyttelse beskytter den pH-følende pære på pH-glaselektroder.
Elektrodeopbevaringsflasker
- Kan bruges med alle 6, 8 eller 12 mm pH-elektroder
Elektrode pæreskærme
- Designet til pH-elektroder af glaslegeme
- Bruges med standard eller Thermo ™ Videnskabelig ™ Orion Sure-Flow™ pH-elektroder— den ene ende af pæreskærmen passer over standardelektroder, mens den anden ende passer over Sure-Flow elektroder uden at forstyrre Sure-Flow skyllehandlingen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Elektrode opbevaringsflasker |
| Til brug med (udstyr) | 8 mm elektrode, glas |
| Type | Elektrodeopbevaringsflaske |