Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder
Artikelnummer. 11757797
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12 mm elektroder, glas
6 mm elektrode, glas
8 mm elektrode, glas
Sure-Flow Elektrode, Standard glaselektrode
Type:
Elektrodeopbevaringsflaske
Pærebeskytter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
11757797 Sure-Flow Elektrode, Standard glaselektrode Pærebeskytter Pakke med 5
10614131 12 mm elektroder, glas Elektrodeopbevaringsflaske Pakke med 3
11727767 8 mm elektrode, glas Elektrodeopbevaringsflaske Pakke med 3
11737767 6 mm elektrode, glas Elektrodeopbevaringsflaske Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11757797 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    326.79 DKK / Pakke med 5
    Spare 31.21 DKK
    8% Slukket
På lager
Opbevar og beskyt dine pH-elektroder med dette tilbehør.
Opbevar og beskyt dine pH-elektroder med Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder. Opbevaringsflasker beskytter og konditionerer elektroderne, når de ikke er i brug. Pærebeskyttelse beskytter den pH-følende pære på pH-glaselektroder.
Elektrode pæreskærme
  • Designet til pH-elektroder af glaslegeme
  • Bruges med standard eller Thermo ™ Videnskabelig ™ Orion Sure-Flow™ pH-elektroder— den ene ende af pæreskærmen passer over standardelektroder, mens den anden ende passer over Sure-Flow elektroder uden at forstyrre Sure-Flow skyllehandlingen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pæreskærm til glas pH-elektroder
Til brug med (udstyr) Sure-Flow Elektrode, Standard glaselektrode
Type Pærebeskytter