Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder
Artikelnummer. 11727767
Skift visning
Til brug med (udstyr):
6 mm elektrode, glas
8 mm elektrode, glas
Sure-Flow og Standard glaselektroder, Standard Glass Electrode
Type:
Elektrodeopbevaringsflaske
Pærebeskytter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type unitSize
11727767 8 mm elektrode, glas Elektrodeopbevaringsflaske Pakke med 3
11757797 Sure-Flow og Standard glaselektroder, Standard Glass Electrode Pærebeskytter Pakke med 5
11737767 6 mm elektrode, glas Elektrodeopbevaringsflaske Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11727767 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910004WA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og beskyt dine pH-elektroder med dette tilbehør.
Opbevar og beskyt dine pH-elektroder med Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ pH-elektroder. Opbevaringsflasker beskytter og konditionerer elektroderne, når de ikke er i brug. Pærebeskyttelse beskytter den pH-følende pære på pH-glaselektroder.
Elektrodeopbevaringsflasker
  • Kan bruges med alle 6, 8 eller 12 mm pH-elektroder
Elektrode pæreskærme
  • Designet til pH-elektroder af glaslegeme
  • Bruges med standard eller Thermo ™ Videnskabelig ™ Orion Sure-Flow™ pH-elektroder— den ene ende af pæreskærmen passer over standardelektroder, mens den anden ende passer over Sure-Flow elektroder uden at forstyrre Sure-Flow skyllehandlingen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Elektrode opbevaringsflasker
Til brug med (udstyr) 8 mm elektrode, glas
Type Elektrodeopbevaringsflaske