Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ AQUAfast AQ3010 turbiditetsmåler
Artikelnummer. 12033273
Skift visning
Type:
Hætteglas
Rensebørster til hætteglas
Silikoneolie
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12033273 Silikoneolie Hver
12043273 Rensebørster til hætteglas Pakke med 10
12023273 Hætteglas Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12033273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC3SIL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 DKK
    317.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.16 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lav hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling med denne pålidelige turbiditetsmåler og dets tilbehør.
Generer hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast med AQ3010 Turbiditetsmåleren og dets tilbehør. Perfekt til anlæg, mark eller laboratorium tilbyder denne simple, men kraftfulde turbiditetsmåler et imponerende udvalg af funktioner. Brug den infrarøde (IR) LED-lyskilde for at opfylde ISO kravene i 7027 og mål turbiditet pålideligt med automatisk intervalværdier fra 0 til 1000 NTU. Denne IP67 vandtætte måler tilbyder en lang batterilevetid med gennemsnitligt omkring 3000 tests.
Funktioner:
  • Tilbehør til AQUAfast AQ3010 turbiditetsmåler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Silikoneolie
Til brug med (udstyr) AQUAfast AQ3010 Turbiditetsmåler
Oversigt Silikoneolie (1 ml flaske) og stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicone Oil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: silicone oil