Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Orion™ AQUAfast AQ3010 turbiditetsmåler
Artikelnummer. 12023273
Skift visning
Type:
Hætteglas
Rensebørster til hætteglas
Silikoneolie
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12023273 Hætteglas Pakke med 3
12043273 Rensebørster til hætteglas Pakke med 10
12033273 Silikoneolie Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12023273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC3V25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 DKK
    605.83 DKK / Pakke med 3
    Spare 64.17 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lav hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling med denne pålidelige turbiditetsmåler og dets tilbehør.
Generer hurtigt en nøjagtig turbiditetsmåling Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast med AQ3010 Turbiditetsmåleren og dets tilbehør. Perfekt til anlæg, mark eller laboratorium tilbyder denne simple, men kraftfulde turbiditetsmåler et imponerende udvalg af funktioner. Brug den infrarøde (IR) LED-lyskilde for at opfylde ISO kravene i 7027 og mål turbiditet pålideligt med automatisk intervalværdier fra 0 til 1000 NTU. Denne IP67 vandtætte måler tilbyder en lang batterilevetid med gennemsnitligt omkring 3000 tests.
Funktioner:
  • Tilbehør til AQUAfast AQ3010 turbiditetsmåler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Hætteglas
Til brug med (udstyr) AQUAfast AQ3010 Turbiditetsmåler
Oversigt 25 mm flasker, 3-pack