Få mere at vide
Cytiva Tilbehør til Multiphor™ II Elektroforesesystem
Shop alle Cytiva produkter
Type:
EPH-elektrodeanode
EPH-elektrodekatode
EPH-elektrodevæge (104 x 253 mm)
EPH-elektrodevæge (82 x 130 mm)
Flexiclamp
IEF elektrodestrimmel
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 500
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Standard flatbed enhed |
| Til brug med (udstyr) | Multiphor II Elektroforesesystem |
| Type | EPH-elektrodeanode |