Få mere at vide
Agilent BioTek Tilbehør til mikropladelæser
Artikelnummer. 11630121 Shop alle Agilent BioTek produkter
Skift visning
Produkttype:
Seriel kabel; Nul-modem (9-benet hun til 25-benet hun)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11630121 Seriel kabel; Nul-modem (9-benet hun til 25-benet hun) Hver
1 options
Artikelnummer. 11630121 missing translation for 'mfr' Agilent BioTek missing translation for 'supplierNo' 75053
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug med multi-mode, absorbans og monokromator baserede mikropladelæsere.
Seriel kabel (BT75034)
  • Modem (9-benet hun til 9-benet han)
  • Til brug med ELx800 , Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT , Synergy Mx, Synergy MxF
Seriel kabel (BT75053)
  • Nul-modem (9-benet hun til 25-benet hun)
  • Til brug med ELx808 , FLx800 , PowerWave , Præcision, Precision XS, Synergi HT
Fluorescensfilter (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • Til brug med Cytation3, FLx800 , Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Sikring (BT46024)
  • 250V 1,5A
  • Til brug med ELx808
Sikring (BT46023)
  • 0,75A
  • Til brug med PowerWave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Seriel kabel; Nul-modem (9-benet hun til 25-benet hun)
Til brug med (udstyr) Agilent BioTek Mikropladelæsere
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.