Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til MaxQ™ HP Orbital shakers
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Chart Recorder
Gasmanifold (én gas)
Magnet og pennesæt
Platform adapter
Shaker Kit med montering og stativ
Til brug med (udstyr):
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
MaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481
MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481
MaxQ™ HP 416, 430, 420 Shaker
MaxQ™ HP 420 Shaker
MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481 Ryster
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Få maksimal fleksibilitet, uanset din applikation, ved at bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til MaxQ™ Højtydende Orbital Shakers.
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 220 V, 50/60 Hz |
| Spænding | 220 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C |
| Produkttype | Chart Recorder |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Til brug med (udstyr) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |