Få mere at vide
Masterflex™ Tilbehør til peristaltiske pumpesystemer
Kontroltype:
Fjern I/O
Start/Stop
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Opgrader pumpe- og dispenseringsmuligheder med tilbehør til Masterflex™ Peristaltiske pumpesystemer.
- Tilbehør til Masterflex™ Peristaltiske pumpesystemer
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9002, CE |
| Farve | Grå |
| Kontroltype | Fjern I/O |
| Til brug med | Masterflex drev med DB-25-forbindelse og fjernbetjeningsfunktion |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Inkluderer | Masterflex Kabelsamling til fjernbetjening, 25 fod. (7,6 m) kabel med afisolerede trådender, DB25(M) stik |
| Hastighedskontrol | Analog |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Vægt (engelsk) | 1.26 lb. |
| Vis mere |