Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Incubating Mini Shaker
Artikelnummer. 15594100 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Centrifugerørsrack
Flaskeklemme
Rørstativ med adapter
Sticky Måtte
Holder:
1,5 - 2,0 ml rør
100, 125 ml flasker
15 ml centrifugerør
25 ml flasker
250 ml kolber
50 ml centrifugerør
50 ml flasker
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder Pakningsstørrelse
15594100 Flaskeklemme 250 ml kolber Hver
15554110 Sticky Måtte Ikke relevant Hver
15564100 Flaskeklemme 25 ml flasker Hver
15574080 Centrifugerørsrack 50 ml centrifugerør Hver
15574100 Flaskeklemme 50 ml flasker Hver
15564080 Centrifugerørsrack 15 ml centrifugerør Hver
15584100 Flaskeklemme 100, 125 ml flasker Hver
15554080 Rørstativ med adapter 1,5 - 2,0 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15594100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 DKK
    219.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.65 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Tilbehør påkrævet til brug af Fisher Scientific™ Inkuberende mini shaker
Tilbehør til inkuberende mini shaker
  • Forøg ydeevne og fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 250 ml kolber
Produkttype Flaskeklemme
Materiale Rustfrit stål
Antal stillinger 8