Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Incubating Mini Shaker
Artikelnummer. 15554080 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Centrifugerørsstativ
Klæbrig måtte
Kolbeholder
Rørstativ med adapter
Holder:
1,5-2,0 ml rør
100, 125 ml kolber
15 ml centrifugerør
25 ml kolber
250 ml kolber
50 ml centrifugerør
50 ml kolber
N/A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15554080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør påkrævet til brug af Fisher Scientific™ Inkuberende mini shaker
Tilbehør til inkuberende mini shaker
  • Forøg ydeevne og fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1,5-2,0 ml rør
Produkttype Rørstativ med adapter
Antal stillinger 50