Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til HyPerforma™ Bioreaktorer til engangsbrug, Bioreactor Sondesamling
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ Bioreactor Probe Assembly (ikke-steril) bruges til at pakke pH- og DO-proberne til sterilisering og til aseptisk at forbinde dem til BPC'erne for Thermo Scientific™ HyPerforma™ Bioreaktorer til engangsbrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | 50 til 1000 L |
| Mængde | 1 stk. |
| Steriliseringsmetode | Ikke-steril |
| Produktlinje | HyPerforma |