Få mere at vide
Mettler Toledo™ Tilbehør til G20 Titrator modeller
Artikelnummer. 11397833 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Type:
Temperatursensor
Artikelnummer. Type
11397833 Temperatursensor
1 options
Artikelnummer. 11397833 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51109828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8652.27 DKK
    5014.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 3637.91 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Til brug med G20 Titrator modeller.
  • Lavet af Hastelloy C22
  • For temperaturområde 0 &grader; til 130 grader;&C
  • Med phototrode DP5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Temperatursensor
Inkluderer Phototrode DP5
Materiale Hastelloy C22
Temperaturområde (engelsk). 0 °F til 266 °F
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 130 °C