Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ RT Basic Series magnetomrørere
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
170 mm
220 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hvid
- Silikone
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 170 mm |
| Til brug med (udstyr) | RT Basic Series magnetomrører |
| Type | Hvidt silikone pladebetræk |