Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Multifunktionsrørrotator
Artikelnummer. 15564090 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
1,5/2,0 ml rør
10-15 ml og 5-7 ml rør
14 mm diameter kulturrør
15 ml rør
18,5 mm dia. Kulturrør
50 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15564090 15 ml rør Hver
15554090 1,5/2,0 ml rør Hver
15574090 50 ml rør Hver
15584090 10-15 ml og 5-7 ml rør Hver
15594090 14 mm diameter kulturrør Hver
15504100 18,5 mm dia. Kulturrør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15564090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 DKK
    1089.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.70 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Valgfrit tilbehør til at forbedre Fisherbrand ™Multi-Purpose Tube Rotator
Multi-purpose rørrotator tilbyder fleksibilitet med flere karruselmuligheder
  • Rørrotator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 15 ml rør
Produkttype Rørkarrusel
Antal stillinger 30