Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Multi Platform Shaker
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Adjustable Tube Rack
Fixed Tube Rack
Flask Clamp
Infusion Bottle Clamp
Platform with Clamps
Platform with Rubber Mat
Tragtklemme
Universal platform med justerbare stænger
Holder:
1000 mL Flask
1000 mL Infustion Bottle
12 x 100 mL Flasks, 150 mL Beakers
2000 mL Flask
3000 mL Flask
40 x 14 mm dia. Tubes
40 x 16 mm dia. Tubes
500 mL Flask
500 mL Infusion Bottle
5000 mL
6 x 250 mL Flasks, 150 mL Beakers
Funnels
Vessels
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tilbehør til multi-platform shaker for at forbedre ydeevne og fleksibilitet
- Forøg ydeevne og fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 40 x 14 mm dia. Tubes |
| Produkttype | Fixed Tube Rack |
| Oversigt | Fast Rørstativ 40x14mm dia. |