Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Multi Platform Shaker
Artikelnummer. 15514110 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Fast rørstativ
Infusionsflaskeklemme
Justerbar rørstativ
Kolbeholder
Platform med gummimåtte
Platform med klemmer
Tragtklemme
Universal platform med justerbare stænger
Holder:
1000 ml infusionsflaske
1000 ml kolbe
12 x 100 ml kolber, 150 ml bægerglas
2000 ml kolbe
3000 ml kolbe
40 x 14 mm rør i diameter
40 x 16 mm rør i diameter
500 ml infusionsflaske
500 ml kolbe
5000 ml
6 x 250 ml kolber, 150 ml bægerglas
Beholdere
Tragte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15514110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør påkrævet til brug af Fisher Scientific™ Multi Platform Shaker
Tilbehør til multi-platform shaker for at forbedre ydeevne og fleksibilitet
  • Forøg ydeevne og fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1000 ml kolbe
Produkttype Kolbeholder
Materiale Stainless Steel