Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Multi Platform Shaker
Artikelnummer. 15504120 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Fast rørstativ
Flaskeklemme
Infusionsflaskeklemme
Justerbart rørstativ
Platform med gummimåtte
Platform med justerbare stænger
Platform med klemmer
Tragtklemme
Holder:
1000 ml Flask
1000 ml infusionsflaske
12 x 100 ml flasker, 150 ml bægre
2000 ml Flask
3000 ml Flask
40 x 14 mm diameter. Rør
40 x 16 mm diameter. Rør
500 ml Flask
500 ml infusionsflaske
5000 ml
6 x 250 ml kolber, 150 ml bægre
Fartøjer
Skorstene
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder Pakningsstørrelse
15504120 Fast rørstativ 40 x 16 mm diameter. Rør Hver
15524100 Platform med gummimåtte Fartøjer Hver
15534100 Platform med klemmer 6 x 250 ml kolber, 150 ml bægre Hver
15544100 Platform med klemmer 12 x 100 ml flasker, 150 ml bægre Hver
15554100 Platform med justerbare stænger Fartøjer Hver
15504110 Flaskeklemme 500 ml Flask Hver
15514110 Flaskeklemme 1000 ml Flask Hver
15524110 Flaskeklemme 2000 ml Flask Hver
15534110 Flaskeklemme 3000 ml Flask Hver
15544110 Flaskeklemme 5000 ml Hver
15564110 Infusionsflaskeklemme 500 ml infusionsflaske Hver
15574110 Infusionsflaskeklemme 1000 ml infusionsflaske Hver
15584110 Tragtklemme Skorstene Hver
15594110 Fast rørstativ 40 x 14 mm diameter. Rør Hver
15514120 Justerbart rørstativ 40 x 14 mm diameter. Rør Hver
15524120 Justerbart rørstativ 40 x 16 mm diameter. Rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 15504120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00 DKK
    592.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.60 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-04-2027
Tilbehør påkrævet til brug af Fisher Scientific™ Multi Platform Shaker
Tilbehør til multi-platform shaker for at forbedre ydeevne og fleksibilitet
  • Forøg ydeevne og fleksibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 40 x 16 mm diameter. Rør
Produkttype Fast rørstativ
Oversigt Fast Rørstativ 40x16mm dia