Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Mini rør rotator
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
0,5/0,8 ml rør
1,5/2 ml rør
10/15 ml rør
5/7 ml rør
50 ml rør
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 enheder
Hver
Beskrivelse
Optimer din Mini Tube Rotator med dette valgfrie tilbehør
- Forøg ydeevne og fleksibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 50 ml rør |
| Produkttype | Padle til 50 ml rør |
| Oversigt | Padle til 50 ml rør |