Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Mini Shaker til opvarmning/køling
Artikelnummer. p-6731003 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
12 x 15 ml koniske centrifugerør
20 x 1,5 ml mikrocentrifugerør
20 x 2 ml mikrocentrifugerør
5 x 50 ml koniske centrifugerør
9 x 21 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15524090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfrit tilbehør til at forbedre Fisher Scientific Mini Shaker til opvarmning/køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 9 x 21 mm rør
Produkttype Tube Block
Oversigt 9 x 21 mm blok til rør med en diameter på 20 mm; Brønd: 21,7 mm dia X ,45 mm dybde