Få mere at vide
Fisherbrand™ Tilbehør til Fisherbrand™ Mini Shaker til opvarmning/køling
Artikelnummer. 15594080 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
12 x 15 ml koniske centrifugerør
20 x 1,5 ml mikrocentrifugerør
20 x 2 ml mikrocentrifugerør
5 x 50 ml koniske centrifugerør
9 x 21 mm rør
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15594080 20 x 2 ml mikrocentrifugerør Hver
15524090 9 x 21 mm rør Hver
15584080 20 x 1,5 ml mikrocentrifugerør Hver
15504090 12 x 15 ml koniske centrifugerør Hver
15514090 5 x 50 ml koniske centrifugerør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15594080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfrit tilbehør til at forbedre Fisher Scientific Mini Shaker til opvarmning/køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 20 x 2 ml mikrocentrifugerør
Produkttype Tube Block
Oversigt 20 x 2mL mikrocentrifugerørblok; Brønd: 11,5 mm dia X 38,1 mm dybde