Få mere at vide
Ebro Electronic™ Tilbehør til EBI 20 Data Logger Series
Artikelnummer. 10028852
Skift visning
Type:
Interface
Monteringsholder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10028852 Interface Hver
10515844 Monteringsholder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10028852 Leverandør Ebro Electronic™ Leverandørnr. 16010020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Datalogger tilbehør til at hjælpe med måling af temperatur og/eller luftfugtighed under transport og i lagerbygninger
  • Tilsluttes PC'en og forsynes med strøm derfra ved hjælp af en USB kabel
  • Leveres med interface, USB kabel, software Winlog.basic, brugsanvisning
  • Rengør kun med en let fugtig klud
Ordreinfo
Interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Interface
Display Type Ingen skærm
Kalibrering Ikke kalibreret
Alarmtyper Ingen
Inkluderer Interface EBI 20-IF, USB-kabel, Software Winlog.basic, brugsanvisning.
Interface EBI 20-IF
Model- EBI 20-IF
Sensortyper Udseende