Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til digitale varmerystebade
Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
6
15
24
48
96
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm diameter
13 mm diameter
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale varmerystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
- Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Digitalt varmerystetørrebad 88880028, 88880027 |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 24 |
| Type | Tilbehør, Bloksæt med dæksel |
| Rørstørrelse | 13 mm diameter |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.