Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til digitale varmerystebade
Artikelnummer. 15865121 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
6
15
24
48
96
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm diameter
13 mm diameter
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Rørstørrelse unitSize
15865121 15 15 ml Hver
15218884 96 0,2 ml Hver
15515434 24 12 mm diameter Hver
15938965 24 13 mm diameter -
15228884 48 0,5 ml Hver
15248884 6 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15865121 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880151
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale rystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale varmerystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Til brug med (udstyr) Digitalt varmerystetørrebad 88880028, 88880027
Belysning LED
Antal steder 15
Type Tilbehør, Bloksæt med dæksel
Rørstørrelse 15 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.