Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til digitale varmerystebade
Artikelnummer. 15248884 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
6
15
24
48
96
Rørstørrelse:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm diameter
13 mm diameter
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Rørstørrelse unitSize
15248884 6 50 ml Hver
15218884 96 0,2 ml Hver
15865121 15 15 ml Hver
15515434 24 12 mm diameter Hver
15938965 24 13 mm diameter -
15228884 48 0,5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15248884 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880128
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale rystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale varmerystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
  • Garanti: 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Varme/kølebad
Belysning LED
Antal steder 6
Type Bloksæt med dæksel
Rørstørrelse 50 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.