Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific Tilbehør til digitale varmerystebade for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
- Garanti: 2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Til brug med (udstyr) | Varme/kølebad |
| Belysning | LED |
| Antal steder | 96 |
| Type | Bloksæt med dæksel |
| Rørstørrelse | 0,2 ml |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.