Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Varme Køling Tørbad
Artikelnummer. 15298884 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal steder:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Rørstørrelse:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50 ml lille
50 ml stor
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal steder Rørstørrelse Pakningsstørrelse
15298884 6 50 ml stor Hver
15258884 48 0,5 ml Hver
15268884 30 1,5 ml Hver
15278884 15 15 ml Hver
15288884 6 50 ml lille Hver
15208894 35 10 mm Hver
15218894 24 12 mm Hver
15228894 24 13 mm Hver
15248894 20 15 mm Hver
15258894 16 16 mm Hver
15268894 12 18 mm Hver
15278894 12 20 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15298884 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 DKK
    2260.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 114.33 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af vores digitale varmekølende tørbad og digitale varmerystebade ved at bruge dette tilbehør.
Bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til digitalt varmekølebad for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Belysning LED
Antal steder 6
Type Blok
Rørstørrelse 50 ml stor
Dimensioner (L x B x H) 3 x 3,9 x 3,4 tommer. (76,5 x 98 x 87 mm)
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.