Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Digital Varme Køling Tørbad
Artikelnummer. 15268894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal steder:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Rørstørrelse:
0,5 ml
1,5 ml
10 mm
12 mm
13 mm
15 ml
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
50 ml lille
50 ml stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15268894
Brand: Thermo Scientific™ 88880139
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer ydeevnen af vores digitale varmekølende tørbad og digitale varmerystebade ved at bruge dette tilbehør.
Bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til digitalt varmekølebad for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
  • Garanti : 2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belysning LED
Antal steder 12
Type Blok
Rørstørrelse 18 mm
Dimensioner (L x B x H) 3 x 3,9 x 2 tommer. (76,5 x 98 x 51 mm)
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.