Få mere at vide
Sartorius Tilbehør til Combisart™ Systemer: Borede stoppere
Shop alle Sartorius produkter
Størrelse:
40 to 45 mm
53 to 60 mm
Diameter (metrisk) hul:
9.5 mm
11 mm
14 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
14-555-818
- Til 25 mm glasholdere
- Konicitet, 40 til 45 mm
- Boringsdiameter: 11 mm
14-555-821
- Bruges med 25 til 30 ml glasfilterholder og sugekolbe 16672
- Konicitet, 53 til 60 mm
- Borediameter, 11 mm
14-555-822
- Brug med 50 til 250 ml glastragt og 2 L sugekolbe 16672
- Konicitet: 53 til 60 mm
- Borediameter, 14 mm
14-555-820
- Brug sammen med holdere i rustfrit stål 16201, 16219, 16220 og 2 L sugekolbe 16672
- Konicitet, 53 til 60 mm
- Borediameter, 9,5 mm
14-555-819
- Til 47 til 50 mm glasholdere
- Konicitet, 40 til 45 mm
- Borediameter, 14 mm
14-555-823
- Silikone
- 2 L sugekolbe 16672
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 14 mm |
| Til brug med (udstyr) | 47 til 50 mm glasholdere |
| Størrelse | 40 to 45 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lys Tan |
| Diameter (metrisk) bund | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 45 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Bored Stopper |
| Sterilitet | Ikke steril |