Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Cimarec+™ Omrører serien
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Dette tilbehør er til brug med Cimarec+™ serie digitale omrørere. Vores nye Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere tilbyder præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller. De Cimarec+ Serier fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsdrift.
Avanceret teknologi
- Stir-Trac har innovativ konstruktion til langsom hastighed omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
Fleksibelt, robust design
- Valg af topplade i keramik eller aluminium
- Letlæselig LED-display til omrøring
- Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
- Valgfri stænkbeskyttelsesskærm
- Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Vise | LED |
| Type | Klemme og holder |