Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til Cimarec+™ Omrører serien
Artikelnummer. 15453660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Gennemsigtigt skjold til 10 x 10
Gennemsigtigt skjold til 4 x 4
Gennemsigtigt skjold til 7 x 7
Klemme og holder
PT1000 Ekstern sonde 0-400C
Støttestang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15453660
Brand: Thermo Scientific™ CIC0001446
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller.
Dette tilbehør er til brug med Cimarec+™ serie digitale omrørere. Vores nye Thermo Scientific™ Cimarec+™ serie digitale omrørere tilbyder præcis omrøringskontrol til dine rutineprotokoller. De Cimarec+ Serier fås i tre størrelser, hvilket giver fleksibilitet fra mikroskala kemi til produktionsdrift.
Avanceret teknologi
  • Stir-Trac har innovativ konstruktion til langsom hastighed omrøring, ensartet hastighedskontrol og stærk magnetisk kobling
Fleksibelt, robust design
  • Valg af topplade i keramik eller aluminium
  • Letlæselig LED-display til omrøring
  • Forhøjet skærmdesign beskytter elektronik mod spild
  • Valgfri stænkbeskyttelsesskærm
  • Variable størrelser til forskellige prøvevolumener
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vise LED
Type Gennemsigtigt skjold til 10 x 10