Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til flaske/rørrulle
Artikelnummer. 15258914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Fjernbetjening
O-ring til 15 ml rør
O-ring til 50 ml rør
Rulle
Stacking Bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 15258914
Brand: Thermo Scientific™ 88881012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette tilbehør til at optimere ydeevnen af din Thermo Scientific™ Flaske/Rørrulle.
Bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til flaske-/rørrulle for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 15 mL
Produkttype O-ring til 15 ml rør
Dimensioner (L x B) 13,2 x 2,65 mm (0,52 x 0,1 tommer)
Oversigt O-ring til 15 ml rør (pakke med 20) 13,2 x 2,65 mm 0,52 x 0,1 in.
Til brug med (udstyr) Flaske/rørruller
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.