Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tilbehør til flaske/rørrulle
Artikelnummer. 15248914 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Fjernbetjening
O-ring til 15 ml rør
O-ring til 50 ml rør
Rulle
Stacking Bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Artikelnummer. 15248914
Brand: Thermo Scientific™ 88881011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette tilbehør til at optimere ydeevnen af din Thermo Scientific™ Flaske/Rørrulle.
Bruge Thermo Scientific™ Tilbehør til flaske-/rørrulle for at optimere fleksibilitet og ydeevne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørstørrelse 50 ml Falcon
Produkttype O-ring til 50 ml rør
Dimensioner (L x B) 23,5 x 3,55 mm (0,93 x 0,14 tommer)
Oversigt O-ring til 50 ml rør (pakke med 20) 23,5 x 3,55 mm 0,93 x 0,14 in.
Til brug med (udstyr) Flaske/rørruller
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.