Få mere at vide
Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 15 cm
Artikelnummer. p-7075337 Shop alle Axygen Scientific produkter
Antal Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
Type:
12-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
8-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
Erstatnings negativ elektrode, 15 cm
Erstatningspositiv elektrode, 15 cm
Gelbakke 15 x 15 cm, UV Transparent
Kam
Multi-kanal kompatibel kam
Støbedæmninger, 10 cm
UV bakke
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15563117
Brand: Axygen™ HGB15101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med vandret gelboks, 15 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Axygen Vandret gelæske, 15 cm
Type 16-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Antal Wells 10
Tykkelse (metrisk) 1 mm