Få mere at vide
- Home
- Products
- Gelelektroforeseudstyr og forsyninger
- Gelelektroforeseudstyr
- Elektroforesesystemtilbehør og reservedele
- Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 10-20 cm
Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 10-20 cm
Artikelnummer. 15593097 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Antal Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
I/R
Type:
10-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse
10-brønds multikanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
20-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Erstatningspositiv elektrode, 10 cm
Erstatningspositiv elektrode, 20 cm
Gelbakke 15 x 10 cm, UV Transparent
Gelbakke 20 x 20 cm, UV Transparent
Kam
Støbedam
Støbedæmninger, 10 cm
Udskiftning af negativ elektrode
Størrelse:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
I/R
Pakningsstørrelse:
1 enhed
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Antal Wells | Type | Størrelse | Tykkelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15593097 | 10 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15513107 | 12 | 25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | 10 cm | 0,75 mm | 1 enhed |
| 15543107 | 16 | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | 10 cm | 0,75 mm | 1 enhed |
| 15503107 | 10 | 10-brønds multikanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse | 10 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15533107 | 12 | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse | 10 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15553107 | 16 | 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15563107 | 16 | 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | 10 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15523107 | 12 | Kam | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15573107 | 16 | 16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | 10 cm | 2 mm | 1 enhed |
| 15583107 | 20 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15513117 | 25 | 16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse | 10 cm | 2 mm | 1 enhed |
| 15503117 | 25 | 30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15593107 | 20 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse | 10 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15523117 | 8 | 50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | 10 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15563147 | 16 | 12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse | 20 cm | 0,75 mm | 1 enhed |
| 15593147 | 20 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse | 20 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15503157 | 20 | 20-brøndskam, 0,75 mm tykkelse | 20 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15583147 | 20 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse | 20 cm | 0,75 mm | 1 enhed |
| 15513157 | 25 | 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | 20 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15523157 | 30 | 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse | 20 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15533157 | 40 | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse | 20 cm | 1 mm | 1 enhed |
| 15543157 | 40 | 10-brønds multikanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse | 20 cm | 1,5 mm | 1 enhed |
| 15553157 | 40 | 10-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse | 20 cm | 2 mm | 1 enhed |
| 15563157 | 50 | 12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse | 20 cm | 2 mm | 1 enhed |
| 15583097 | I/R | Gelbakke 15 x 10 cm, UV Transparent | 10 x 10 cm | I/R | 1 enhed |
| 15573147 | I/R | Gelbakke 20 x 20 cm, UV Transparent | 20 x 20 cm | I/R | 1 enhed |
| 15543117 | I/R | Udskiftning af negativ elektrode | 10 cm | I/R | 1 enhed |
| 15553117 | I/R | Erstatningspositiv elektrode, 20 cm | 10 cm | I/R | 1 enhed |
| 15583157 | I/R | Udskiftning af negativ elektrode | 20 cm | I/R | 1 enhed |
| 15593157 | I/R | Erstatningspositiv elektrode, 10 cm | 20 cm | I/R | 1 enhed |
| 15533117 | I/R | Støbedæmninger, 10 cm | 10 cm | I/R | 1 enhed |
| 15573157 | I/R | Støbedam | 20 cm | I/R | 1 enhed |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15593097
Leverandør
Axygen
Leverandørnr.
HGB1010MC1
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Kamme til 10-20 cm Axygen™ vandret gelboks
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilbehør til vandret elektroforesesystem |
| Til brug med (udstyr) | Axygen Vandret gelæske, 10 cm |
| Type | 40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 10 |
| Størrelse | 10 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |