Få mere at vide
Axygen™ Tilbehør til Horisontal Gel Box, 10-20 cm
Shop alle Axygen Scientific produkter
Antal Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
I/R
Type:
10-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse
10-brønds multikanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
12-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
16-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
16-brøndskam, 1,5 mm tykkelse
20-brøndskam, 0,75 mm tykkelse
25-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
30-brøndskam, 1,0 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,0 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 1,5 mm tykkelse
40-brønds flerkanals kompatibel kam, 2,0 mm tykkelse
50-brøndskam, 2,0 mm tykkelse
Erstatningspositiv elektrode, 10 cm
Erstatningspositiv elektrode, 20 cm
Gelbakke 15 x 10 cm, UV Transparent
Gelbakke 20 x 20 cm, UV Transparent
Kam
Støbedam
Støbedæmninger, 10 cm
Udskiftning af negativ elektrode
Størrelse:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tykkelse (metrisk):
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
I/R
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Kamme til 10-20 cm Axygen™ vandret gelboks
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tilbehør til vandret elektroforesesystem |
| Til brug med (udstyr) | Axygen Vandret gelæske, 20 cm |
| Type | 25-brøndskam, 2,0 mm tykkelse |
| Antal Wells | 25 |
| Størrelse | 20 cm |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |