Få mere at vide
Epredia™ Tilbehør til alle Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller, flad kryostatbørste, 10 mm
Artikelnummer. 12093079 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Kryoforme, 10 mm
Kryoforme, 15 mm
Kryoforme, 22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12093079 Kryoforme, 22 mm Hver
12083079 Kryoforme, 15 mm Hver
12003089 Kryoforme, 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12093079 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 570390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    669.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 172.61 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Understøtte og udvide funktionaliteten af Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller med tilbehør til alle Richard-Allan Videnskabelige kryostatmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kryoforme, 22 mm
Til brug med (udstyr) Epredia Kryostater