Få mere at vide
Epredia™ Tilbehør til alle Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller, flad kryostatbørste, 10 mm
Artikelnummer. 12083079 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Produkttype:
Kryoforme, 10 mm
Kryoforme, 15 mm
Kryoforme, 22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
12083079 Kryoforme, 15 mm Hver
12093079 Kryoforme, 22 mm Hver
12003089 Kryoforme, 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12083079 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 570380
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Understøtte og udvide funktionaliteten af Richard-Allan Scientific™ Kryostatmodeller med tilbehør til alle Richard-Allan Videnskabelige kryostatmodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kryoforme, 15 mm
Til brug med (udstyr) Epredia Kryostater